3-(Ethoxymethylene)pentane-2,4-dione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B25445.14 B25445.06
B25445.14EA 189 EUR InStock
B25445.14 B25445.06
3-(Ethoxymethylene)pentane-2,4-dione ≥98%
3-(Ethoxymethylene)pentane-2,4-dione
Purity: 98+% CAS No.: 33884-41-2 Molecular Formula: C8H12O3 Formula Weight: 156.18 Refractive Index: 1.484 Boiling Point: 140-142°/15mm MDL No.: MFCD07368652
Formule: C₈H₁₂O₃
Point d'ébullition: 140…142 °C (15 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368652
Numéro CAS: 33884-41-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité