4'-(4-Methoxyphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25486.02 B25486.77
B25486.02EA 71.4 EUR InStock
B25486.02 B25486.77
4'-(4-Methoxyphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
4'-(4-Methoxyphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine
Purity: 98% CAS No.: 13104-56-8 Molecular Formula: C22H17N3O Formula Weight: 339.40 Melting Point: 161-163° MDL No.: MFCD06796987
Formule: C₂₂H₁₇N₃O
MW: 339,40 g/mol
Point de fusion: 161…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796987
Numéro CAS: 13104-56-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité