4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25509.02 B25509.77
B25509.02EA 157 EUR InStock
B25509.02 B25509.77
4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine
Purity: 98% CAS No.: 89972-77-0 Molecular Formula: C22H17N3 Formula Weight: 323.40 Melting Point: 167-170° MDL No.: MFCD06796977
Formule: C₂₂H₁₇N₃
MW: 323,40 g/mol
Point de fusion: 167…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796977
Numéro CAS: 89972-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité