Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionic Acid Methyl Ester, Methyl 4-fluorobenzoylacetate, (4-Fluorobenzoyl)acetic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionate
B25546.03 B25546.09
B25546.03EA 41 EUR InStock
B25546.03 B25546.09
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 95%
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Purity: 95% CAS No.: 63131-29-3 Molecular Formula: C10H9FO3 Formula Weight: 196.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 91°/5mm MDL No.: MFCD00000355
Formule: C₁₀H₉FO₃
MW: 196,18 g/mol
Point d'ébullition: 91 °C (5 mmHg)
Densité: 1.228
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000355
Numéro CAS: 63131-29-3
EINECS: 263-889-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité