Amberlite® IRA-402 (Cl) résine échangeuse d'anions
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Amberlite ® IRA402 chlorine type
B25556.36 B25556.22 B25556.0E
B25556.36EA 70.8 EUR InStock
B25556.36 B25556.22 B25556.0E
Amberlite® IRA-402 (Cl) résine échangeuse d'anions
Amberlite® IRA-402 (Cl)
CAS No.: 52439-77-7 MDL No.: MFCD01864002
Densité: 1.07
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145564
Numéro CAS: 52439-77-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité