Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl cyclohex-1-enecarboxylate
B25568.06 B25568.14
B25568.06EA 118 EUR InStock
B25568.06 B25568.14
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 97%
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 18448-47-0 Molecular Formula: C8H12O2 Formula Weight: 140.18 Flash Point: 73°(165°F) Refractive Index: 1.4770 Boiling Point: 190-192° MDL No.: MFCD00001544
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,182 g/mol
Point d'ébullition: 190…192 °C
Densité: 1.030
Point d'éclair: 73 °C (165 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001544
Numéro CAS: 18448-47-0
EINECS: 242-331-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité