1-Methyl-2-formylbenzimidazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25601.03EA 115 EUR InStock
B25601.03 B25601.06
1-Methyl-2-formylbenzimidazole ≥98%
1-Methyl-2-formylbenzimidazole
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160,176 g/mol
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142655
Numéro CAS: 3012-80-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité