Dimethyl iminodiacetate hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dimethyl 2,2'-azanediyldiacetate hydrochloride
B25729.06 B25729.14
B25729.06EA 88.5 EUR InStock
B25729.06 B25729.14
Dimethyl iminodiacetate hydrochloride 98%
Dimethyl iminodiacetate hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 39987-25-2 Molecular Formula: C6H11NO4.HCl Formula Weight: 197.62 Melting Point: ca 170° Beilstein Reference: 3703236 MDL No.: MFCD00216724
Formule: C₆H₁₁NO₄·HCl
MW: 197,62 g/mol
Point de fusion: ∼ 170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216724
Numéro CAS: 39987-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité