Ethyl-2,4-dioxo-5-methylhexanoate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
B25735.14EA 364 EUR InStock
B25735.14 B25735.06
Ethyl-2,4-dioxo-5-methylhexanoate 95%
Ethyl-2,4-dioxo-5-methylhexanoate
Formule: C₉H₁₄O₄
MW: 186,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07323638
Numéro CAS: 64195-85-3
EINECS: 264-728-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité