5-(2-Furyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25737.06EA 245 EUR InStock
B25737.06 B25737.03
5-(2-Furyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-(2-Furyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,15 g/mol
Point de fusion: 219…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05170057
Numéro CAS: 116153-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité