3,3-Difluoroazetidine hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H25751.03EA 562 EUR InStock
H25751.03 H25751.MD
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride 95%
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Formule: C3H6ClF2N
MW: 129,54 g/mol
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663714
Numéro CAS: 288315-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité