Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H25754.06EA 562 EUR InStock
H25754.06
Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate 97%
Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Formule: C₉H₁₄F₂O₂
MW: 192,21 g/mol
Point d'ébullition: 84…86 °C (8 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788494
Numéro CAS: 178312-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité