Ethyl-5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H25763.03 H25763.MD
H25763.03EA 171 EUR InStock
H25763.03 H25763.MD
Ethyl-5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate ≥98%
Ethyl-5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 2037-81-2 Molecular Formula: C12H11N3O4S Formula Weight: 293.30 Melting Point: 153-155° MDL No.: MFCD00100230
Formule: C₁₂H₁₁N₃O₄S
MW: 293,30 g/mol
Point de fusion: 153…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100230
Numéro CAS: 2037-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité