(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine, (R)-(+)-BINAM, (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diamine
H25785.03 H25785.MD
H25785.03EA 171 EUR InStock
H25785.03 H25785.MD
(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 97%
(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene
Purity: 97% CAS No.: 18741-85-0 Molecular Formula: C20H16N2 Formula Weight: 284.36 Melting Point: 242-243° Beilstein Reference: 5279621 Optical Rotation: +150° (c=1 in pyridine) MDL No.: MFCD00145204
Formule: C₂₀H₁₆N₂
MW: 284,362 g/mol
Point de fusion: 242…243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145204
Numéro CAS: 18741-85-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité