1-Benzhydryl-3-azetidinol hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H25819.03EA 33.1 EUR InStock
H25819.03 H25819.06
1-Benzhydryl-3-azetidinol hydrochloride 95%
1-Benzhydryl-3-azetidinol hydrochloride
Formule: C₁₆H₁₇NO·HCl
MW: 275,78 g/mol
Point de fusion: 172…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209447
Numéro CAS: 90604-02-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité