N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H25833.06EA 632 EUR InStock
H25833.06 H25833.03
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide 95%
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide
Formule: C₄H₇F₂NO₂
MW: 139,1 g/mol
Point d'ébullition: 40…41 °C (0,7 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06248152
Numéro CAS: 142492-01-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité