3-(Méthylsulfanyl)-1-propanamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Aminopropyl Methyl Sulphide, 3-Methylmercaptopropylamine
H25846.06 H25846.03
H25846.06EA 180 EUR InStock
H25846.06 H25846.03
3-(Méthylsulfanyl)-1-propanamine 97%
3-(Méthylsulfanyl)-1-propanamine
Purity: 97% CAS No.: 4104-45-4 Molecular Formula: C4H11NS Formula Weight: 105.20 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.4940 Odour: Stench Boiling Point: 169° UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00041898
Formule: C₄H₁₁NS
MW: 105,20 g/mol
Point d'ébullition: 169 °C
Densité: 0.938
Point d'éclair: 62 °C (144 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041898
Numéro CAS: 4104-45-4
EINECS: 223-875-2
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité