(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H25854.MD H25854.03
H25854.MDEA 81.8 EUR InStock
H25854.MD H25854.03
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Purity: 95% CAS No.: 119580-41-5 Molecular Formula: C5H8F3N Formula Weight: 139.12 Flash Point: 26°(79°F) Melting Point: 27-31° Boiling Point: 110-112° Optical Rotation: +10° (c=1 in methanol) UN No.: UN2925 MDL No.: MFCD03093766
Formule: C₅H₈F₃N
Point d'ébullition: 110…112 °C
Point de fusion: 27…31 °C
Point d'éclair: 26 °C (79 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093766
Numéro CAS: 119580-41-5
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité