Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H25882.03EA 241 EUR InStock
H25882.03 H25882.06
Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine 94%
Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine
Formule: C₃₀H₄₆ClO₂P
MW: 505,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458881
Numéro CAS: 212713-08-1
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité