Chlorobis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥98% may contain suspended dimethylamine hydrochloride crystals
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H25883.03EA 123 EUR InStock
H25883.03 H25883.06
Chlorobis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥98% may contain suspended dimethylamine hydrochloride crystals
Chlorobis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Formule: C₁₆H₆ClF₁₂P
MW: 492,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01630852
Numéro CAS: 142421-57-6
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité