Chlorodi(1-naphthyl)phosphine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H25893.06 H25893.03
H25893.06EA 542 EUR InStock
H25893.06 H25893.03
Chlorodi(1-naphthyl)phosphine 95%
Chlorodi(1-naphthyl)phosphine
Purity: 95% CAS No.: 36042-99-6 Molecular Formula: C20H14ClP Formula Weight: 320.76 Melting Point: 154-157° Boiling Point: 227-229°/0.6mm UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD09753469
Formule: C₂₀H₁₄ClP
MW: 320,76 g/mol
Point d'ébullition: 227…229 °C (0.6 mmHg)
Point de fusion: 154…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09753469
Numéro CAS: 36042-99-6
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité