3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
H25895.06 H25895.03
H25895.06EA 161 EUR InStock
H25895.06 H25895.03
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole 95%
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 95% CAS No.: 5591-70-8 Molecular Formula: C9H9N3 Formula Weight: 159.19 Melting Point: 170-173° MDL No.: MFCD01693715
Formule: C₉H₉N₃
MW: 159,19 g/mol
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01693715
Numéro CAS: 5591-70-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité