6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H25896.14EA 130 EUR InStock
H25896.14 H25896.06
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine 99%
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
Formule: C₈H₉N
MW: 119,17 g/mol
Point d'ébullition: 87…88 °C (11 mmHg)
Densité: 1,036
Point d'éclair: 67 °C (153 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005933
Numéro CAS: 533-37-9
EINECS: 208-564-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité