Albendazole sulphone
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H25917.03EA 294 EUR InStock
H25917.03
Albendazole sulphone
Albendazole sulphone
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₄S
MW: 297,33 g/mol
Point de fusion: 290…292 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00600775
Numéro CAS: 75184-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité