6-Methylbenzimidazole-5-carboxylic acid hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H25926.09EA 197 EUR InStock
H25926.09
6-Methylbenzimidazole-5-carboxylic acid hydrochloride 97%
6-Methylbenzimidazole-5-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₉H₈N₂O₂·HCl
MW: 212,64 g/mol
Point de fusion: 315 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909565
Numéro CAS: 10351-76-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité