Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H25932.06 H25932.03
H25932.06EA 132 EUR InStock
H25932.06 H25932.03
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 25991-27-9 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 74-77° Boiling Point: 146-148°/0.75mm Beilstein Reference: 1424749 MDL No.: MFCD00075443
Formule: C₇H₆O₄
Point d'ébullition: 146…148 °C (0.75 mmHg)
Point de fusion: 74…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075443
Numéro CAS: 25991-27-9
EINECS: 247-397-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité