5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrin 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphine
H25946.09 H25946.03
H25946.09EA 344 EUR InStock
H25946.09 H25946.03
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrin 95%
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrin
Purity: 95% CAS No.: 22112-78-3 Molecular Formula: C48H38N4O4 Formula Weight: 734.87 Storage Temperature: 2°C to 8°C MDL No.: MFCD09909566
Formule: C₄₈H₃₈N₄O₄
MW: 734,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012072
Numéro CAS: 22112-78-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité