2-Amino-4-chloro-6-isopropylpyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H25997.03EA 276 EUR InStock
H25997.03 H25997.MD
2-Amino-4-chloro-6-isopropylpyrimidine 97%
2-Amino-4-chloro-6-isopropylpyrimidine
Formule: C₇H₁₀ClN₃
MW: 171,63 g/mol
Point de fusion: 98…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840198
Numéro CAS: 73576-33-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité