1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26009.03EA 529 EUR InStock
H26009.03
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene 98%
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Formule: C₁₂H₁₈F₄Si₂
MW: 294,44 g/mol
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093109
Numéro CAS: 16956-91-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité