4-tert-Butoxyphenol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Hydroquinone Mono-tert-butyl Ether
H26013.03 H26013.06
H26013.03EA 73.3 EUR InStock
H26013.03 H26013.06
4-tert-Butoxyphenol 98%
4-tert-Butoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 2460-87-9 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Odour: Phenol-like Melting Point: 151-153° MDL No.: MFCD02183556
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183556
Numéro CAS: 2460-87-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité