tert-Butyl-N-allylcarbamate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H26014.09 H26014.18
H26014.09EA 73 EUR InStock
H26014.09 H26014.18
tert-Butyl-N-allylcarbamate 97%
tert-Butyl-N-allylcarbamate
Purity: 97% CAS No.: 78888-18-3 Molecular Formula: C8H15NO2 Formula Weight: 157.21 Flash Point: 79°(175°F) Melting Point: 34-39° Boiling Point: 48-50°/1mm MDL No.: MFCD00191870
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Point d'ébullition: 48…50 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 34…39 °C
Densité: 0.938
Point d'éclair: 79 °C (175 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191870
Numéro CAS: 78888-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité