(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26021.03EA 171 EUR InStock
H26021.03 H26021.06
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 95%
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formule: C₉H₈ClNO
MW: 181,62 g/mol
Point de fusion: 41…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445710
Numéro CAS: 170737-93-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité