2-Chloro-6-methylbenzaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26023.03 H26023.06
H26023.03EA 76.3 EUR InStock
H26023.03 H26023.06
2-Chloro-6-methylbenzaldehyde 98%
2-Chloro-6-methylbenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 1194-64-5 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.59 Flash Point: 99°(210°F) Melting Point: 36-38° Boiling Point: 74°/0.4mm MDL No.: MFCD01934409
Formule: C₈H₇ClO
Point d'ébullition: 74 °C (0.4 mmHg)
Point de fusion: 36…38 °C
Point d'éclair: 99 °C (210 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01934409
Numéro CAS: 1194-64-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité