Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Thiophen-2-ylethylamine 90%, tech.

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H26052.MEEA 814 EUR InStock
H26052.ME
1-Thiophen-2-ylethylamine 90%, tech.
1-Thiophen-2-ylethylamine


Formule: C₆H₉NS
MW: 127,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02734311
Numéro CAS: 6309-16-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité