4-Cyanophenylacetic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(4-Cyanophenyl)acetic acid
H26062.03 H26062.06
H26062.03EA 146 EUR InStock
H26062.03 H26062.06
4-Cyanophenylacetic acid 97%
4-Cyanophenylacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 5462-71-5 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 150-152° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD06798066
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798066
Numéro CAS: 5462-71-5
EINECS: 226-753-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité