α-2-Dimethylstyrene 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26073.06 H26073.03
H26073.06EA 221 EUR InStock
H26073.06 H26073.03
α-2-Dimethylstyrene 99%
alpha-2-Dimethylstyrene
Purity: 99% CAS No.: 26444-18-8 Molecular Formula: C10H12 Formula Weight: 132.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 43°(110°F) Refractive Index: 1.515 Boiling Point: 53-55°/11mm UN No.: UN3295 MDL No.: MFCD00049092
Formule: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Point d'ébullition: 53…55 °C (11 mmHg)
Densité: 0.894
Point d'éclair: 43 °C (110 °F)
Numéro MDL: MFCD00049092
Numéro CAS: 26444-18-8
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité