Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26083.03 H26083.MD
H26083.03EA 944 EUR InStock
H26083.03 H26083.MD
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
CAS No.: 12245-39-5 Molecular Formula: C13H19O2Rh Formula Weight: 310.19 Melting Point: 136-140° MDL No.: MFCD00075046
Formule: C₁₃H₂₀O₂Rh
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075046
Numéro CAS: 12245-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité