2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26112.03EA 242 EUR InStock
H26112.03 H26112.MD
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 99%
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅ClO₃
MW: 172,57 g/mol
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038818
Numéro CAS: 56961-30-9
EINECS: None
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité