5-Fluoro-2-nitrophenylacetonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26125.03EA 89.8 EUR InStock
H26125.03
5-Fluoro-2-nitrophenylacetonitrile 99%
5-Fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅FN₂O₂
MW: 180,14 g/mol
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039742
Numéro CAS: 3456-75-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité