Dimethyl cyclohexylmalonate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H26289.03 H26289.06
H26289.03EA 70.8 EUR InStock
H26289.03 H26289.06
Dimethyl cyclohexylmalonate 95%
Dimethyl cyclohexylmalonate
Purity: 95% CAS No.: 49769-76-8 Molecular Formula: C11H18O4 Formula Weight: 214.26 Refractive Index: 1.4565 MDL No.: MFCD05666206
Formule: C₁₁H₁₈O₄
MW: 214,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05666206
Numéro CAS: 49769-76-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité