1,7-Bis(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26293.MDEA 389 EUR InStock
H26293.MD
1,7-Bis(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
1,7-Bis(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Formule: C₂₀H₄₀N₄O₄
MW: 400,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263303
Numéro CAS: 162148-48-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité