N-Boc-D-prolinal 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26294.03EA 214 EUR InStock
H26294.03 H26294.06
N-Boc-D-prolinal 97%
N-Boc-D-prolinal
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C
Densité: 1,06
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01321389
Numéro CAS: 73365-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité