4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26333.03 H26333.06
H26333.03EA 61.8 EUR InStock
H26333.03 H26333.06
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate ≥97%
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate
Purity: 97+% CAS No.: 3945-69-5 Molecular Formula: C10H17ClN4O3.xH2O Formula Weight: 276.72(anhy) Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 8026872 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD03613550
Formule: C₁₀H₁₇ClN₄O₃·xH₂O
MW: 276,72 g/mol (anhy)
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03613550
Numéro CAS: 3945-69-5
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité