Diethyl-2,5-dibromoadipate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Diethyl 2,5-dibromohexanedioate, 2,5-Dibromoadipic acid diethyl ester
H26347.06 H26347.14
H26347.06EA 48.9 EUR InStock
H26347.06 H26347.14
Diethyl-2,5-dibromoadipate 98%
Diethyl-2,5-dibromoadipate
Purity: 98% CAS No.: 869-10-3 Molecular Formula: C10H16Br2O4 Formula Weight: 360.04 Melting Point: 64-67° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00075379
Formule: C₁₀H₁₆Br₂O₄
MW: 360,04 g/mol
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075379
Numéro CAS: 869-10-3
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité