4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26353.MDEA 76.7 EUR InStock
H26353.MD H26353.03
4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester 97%
4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₈H₇NO₂S₂
MW: 213,28 g/mol
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173757
Numéro CAS: 175202-48-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité