Hypericin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26425.MB H26425.MC
H26425.MBEA 483 EUR InStock
H26425.MB H26425.MC
Hypericin 98%
Hypericin
Purity: 98% CAS No.: 548-04-9 Molecular Formula: C30H16O8 Formula Weight: 504.44 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: ca 320° dec. Beilstein Reference: 1917913 MDL No.: MFCD00016683
Formule: C₃₀H₁₆O₈
Point de fusion: ∼ 320 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00016683
Numéro CAS: 548-04-9
EINECS: 208-941-0
Merck Index: 14,4863
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité