N-Boc-L-prolinal 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26495.06EA 507 EUR InStock
H26495.06 H26495.03
N-Boc-L-prolinal 96%
N-Boc-L-prolinal
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C
Densité: 1,06
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00274186
Numéro CAS: 69610-41-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité