2-Phenylthioacetamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26514.03EA 184 EUR InStock
H26514.03 H26514.MD
2-Phenylthioacetamide 97%
2-Phenylthioacetamide
Formule: C₈H₉NS
MW: 151,23 g/mol
Point de fusion: 91…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022177
Numéro CAS: 645-54-5
EINECS: None
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité