1-Benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26525.03EA 433 EUR InStock
H26525.03 H26525.MD
1-Benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
1-Benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Formule: C₁₅H₂₆N₄
MW: 262,401 g/mol
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263310
Numéro CAS: 112193-83-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité