Dimethyl tert-butylmalonate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H26532.03EA 55.7 EUR InStock
H26532.03 H26532.06
Dimethyl tert-butylmalonate 95%
Dimethyl tert-butylmalonate
Formule: C₉H₁₆O₄
MW: 188,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436110
Numéro CAS: 39520-25-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité